2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,10-Bis(1,3-dithiol-2-ylidene)-2-vinylanthracene
V0136-100MG V0136-500MG
TCIAV0136-100MGEA 117 EUR InStock
TCIAV0136-100MG TCIAV0136-500MG
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0% (par GC)
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole)
Formule: C₂₂H₁₄S₄
MW: 406,59 g/mol
Numéro CAS: 736998-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&vid=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité