2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 9,10-Bis(dicyanomethylene)-2-vinylanthracene
V0137-1G V0137-5G
TCIAV0137-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAV0137-1G TCIAV0137-5G
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile
Formule: C₂₂H₁₀N₄
MW: 330,35 g/mol
Numéro CAS: 1612793-07-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a3c41f45135721e8a564aa88e862d5a3643cf84&vid=6a3c41f45135721e8a564aa88e862d5a3643cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.00 to 18.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité