Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Vinylanthraquinone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

V0139-1G V0139-5G
TCIAV0139-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAV0139-1G TCIAV0139-5G
2-Vinylanthraquinone ≥98.0% (par GC)
2-Vinylanthraquinone


Formule: C₁₆H₁₀O₂
MW: 234,25 g/mol
Point de fusion: 177°C
Numéro CAS: 13388-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6340e80e14dc1fef07ed7459fda4a2f941e89437&vid=6340e80e14dc1fef07ed7459fda4a2f941e89437&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité