Acide (2-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
V0140-1G V0140-5G
TCIAV0140-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAV0140-1G TCIAV0140-5G
Acide (2-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
Point de fusion: 109°C
Numéro MDL: MFCD01074659
Numéro CAS: 15016-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151eed845e59d17c7eb12f772ecf97ce463cbdf2&vid=151eed845e59d17c7eb12f772ecf97ce463cbdf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité