Acide (3-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(3-vinylphenyl)borane, 3-Vinylbenzeneboronic acid, (3-Vinylphenyl)boronic acid, (3-Vinylphenyl)metaboric acid
V0141-1G V0141-5G
TCIAV0141-1GEA 44 EUR InStock
TCIAV0141-1G TCIAV0141-5G
Acide (3-vinylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 145°C
Numéro MDL: MFCD01074679
Numéro CAS: 15016-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&vid=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité