L-Valine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Val-OEt·HCl, (S)-Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
V0142-5G V0142-25G
TCIAV0142-5GEA 22 EUR InStock
TCIAV0142-5G TCIAV0142-25G
L-Valine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Valine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181,66 g/mol
Point de fusion: 104°C
Numéro MDL: MFCD00012511
Numéro CAS: 17609-47-1
EINECS: 241-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e102591de56a37d4792ad539aae0a42a6194a2b&vid=5e102591de56a37d4792ad539aae0a42a6194a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=2,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité