VX-702 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenyl)-6-(1-(2,6-difluorophenyl)ureido)nicotinamide, 6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
V0147-25MG V0147-100MG
TCIAV0147-25MGEA 152 EUR InStock
TCIAV0147-25MG TCIAV0147-100MG
VX-702 ≥98.0% (par HPLC)
VX-702
Formule: C₁₉H₁₂F₄N₄O₂
MW: 404,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11616590
Numéro CAS: 745833-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59384aef51ddf793b60f592f0271e8114c51d49f&vid=59384aef51ddf793b60f592f0271e8114c51d49f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 14.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité