4-Vinylpyridine ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
V0150-25ML V0150-500ML
TCIAV0150-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAV0150-25ML TCIAV0150-500ML
4-Vinylpyridine ≥95.0% (par GC) stabilisé
4-Vinylpyridine
Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006447
Numéro CAS: 100-43-6
EINECS: 202-852-0
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af12d38eddb30b6b61910f7bcc1bb59991b70232&vid=44d265207916ee1ded50e73b653ba848e6ba936c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité