Verbascoside ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
V0153-10MG V0153-50MG
TCIAV0153-10MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAV0153-10MG TCIAV0153-50MG
Verbascoside ≥97.0% (par HPLC)
Verbascoside
Formule: C₂₉H₃₆O₁₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221751
Numéro CAS: 61276-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -97.0 deg (C=0.1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité