[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Argipressin Acetate, AVP, beta-Hypophamine
V0159-25MG V0159-5MG
TCIAV0159-25MGEA 703 EUR InStock
TCIAV0159-25MG TCIAV0159-5MG
[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (par HPLC)
[Arg 8]-Vasopressin Acetate
Formule: C₄₆H₆₅N₁₅O₁₂S₂·xC₂H₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133939
Numéro CAS: 129979-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité