VGX-1027 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: VGX 1027, 2-(3-Phenyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic acid, VGX-1027, VGX1027, GIT 27, GIT-27, 2-(3-phenyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid, GIT27
V0160-10MG V0160-50MG
TCIAV0160-10MGEA 105 EUR InStock
TCIAV0160-10MG TCIAV0160-50MG
VGX-1027 ≥98.0% (par HPLC)
VGX-1027
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08696167
Numéro CAS: 6501-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité