Vanillyl butyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol
V0161-25G V0161-5G
TCIAV0161-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAV0161-25G TCIAV0161-5G
Vanillyl butyl ether ≥98.0% (par GC)
Vanillyl butyl ether
Formule: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,2695 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Numéro MDL: MFCD00238529
Numéro CAS: 82654-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité