Deuterium oxyde
Fournisseur: TCI
W0002-10ML W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA 55 EUR InStock
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Deuterium oxyde
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 4°C
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 14,02940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&vid=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité