Warfarin sodium ≥98.0% (par HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
W0005-25G W0005-5G
TCIAW0005-25GEA 149 EUR InStock
TCIAW0005-25G TCIAW0005-5G
Warfarin sodium ≥98.0% (par HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
Warfarin sodium
Formule: C₁₉H₁₆NaO₄
MW: 331,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083223
Numéro CAS: 129-06-6
EINECS: 204-929-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 91.0 %
2-Propanol 7.0 to 9.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité