Wogonin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
W0010-50MG W0010-250MG
TCIAW0010-50MGEA 123 EUR InStock
TCIAW0010-50MG TCIAW0010-250MG
Wogonin ≥98.0% (par HPLC)
Wogonin
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017736
Numéro CAS: 632-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité