Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Wilforlide A ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Abruslactone A, (3beta,22alpha)-3-Hydroxy-22,29-epoxyolean-12-en-29-one, Regelide

W0011-25MG W0011-5MG
TCIAW0011-25MGEA 344 EUR InStock
TCIAW0011-25MG TCIAW0011-5MG
Wilforlide A ≥98.0% (par HPLC)
Wilforlide A


Formule: C₃₀H₄₆O₃
MW: 454,70 g/mol
Point de fusion: 318°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272168
Numéro CAS: 84104-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité