WHI-P154 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinazolinyl)amino]phenol, 2-Bromo-4-((6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)amino)phenol
W0013-10MG W0013-50MG
TCIAW0013-10MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAW0013-10MG TCIAW0013-50MG
WHI-P154 ≥98.0% (par HPLC)
WHI-P154
Formule: C₁₆H₁₄BrN₃O₃
MW: 376,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179366
Numéro CAS: 211555-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité