WAY-100635 Maleate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
W0016-10MG W0016-50MG
TCIAW0016-10MGEA 185 EUR InStock
TCIAW0016-10MG TCIAW0016-50MG
WAY-100635 Maleate ≥98.0% (par HPLC)
WAY-100635 Maleate
Formule: C₂₅H₃₄N₄O₂·C₄H₄O₄
Numéro MDL: MFCD01321056
Numéro CAS: 1092679-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité