Xanthopterin hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4,6-pteridinediol
X0007-1G X0007-5G
TCIAX0007-1GEA 77 EUR InStock
TCIAX0007-1G TCIAX0007-5G
Xanthopterin hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Xanthopterin hydrate
Formule: C₆H₅N₅O₂
MW: 179,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151241
Numéro CAS: 5979-01-1
Merck Index: 14,10064
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 2mol/L HCl almost transparency
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité