Xanthotoxin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
X0009-1G X0009-100MG
TCIAX0009-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAX0009-1G TCIAX0009-100MG
Xanthotoxin ≥98.0% (par GC)
Xanthotoxin
Formule: C₁₂H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00005009
Numéro CAS: 298-81-7
EINECS: 206-066-9
Merck Index: 14,05988
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité