Acide hydrobromique 5 - 10% dans le methanol pour estérification
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrogen bromide
X0043-25ML X0043-500ML
TCIAX0043-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAX0043-25ML TCIAX0043-500ML
Acide hydrobromique 5 - 10% dans le methanol pour estérification
Acide hydrobromique
Formule: HBr
MW: 80,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04778
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité