Xylazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
X0059-25G X0059-5G
TCIAX0059-25GEA 295 EUR InStock
TCIAX0059-25G TCIAX0059-5G
Xylazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Xylazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00058196
Numéro CAS: 23076-35-9
EINECS: 245-417-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10080
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité