p-Xylylene dithiocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha,alpha'-Dithiocyanato-p-xylene
X0060-25G X0060-5G
TCIAX0060-25GEA 359 EUR InStock
TCIAX0060-25G TCIAX0060-5G
p-Xylylene dithiocyanate ≥98.0% (par GC)
p-Xylylene dithiocyanate
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,31 g/mol
Numéro CAS: 62855-80-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité