Xylometazoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)-2,6-dimethylbenzyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline Hydrochloride
X0063-1G X0063-5G
TCIAX0063-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAX0063-1G TCIAX0063-5G
Xylometazoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Xylometazoline hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂
MW: 280,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238707
Numéro CAS: 1218-35-5
EINECS: 214-936-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10086
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité