Xylosucrose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-D-Fructofuranosyl alpha-D-Xylopyranoside
X0065-1G X0065-100MG
TCIAX0065-1GEA 339 EUR InStock
TCIAX0065-1G TCIAX0065-100MG
Xylosucrose ≥98.0% (par HPLC)
Xylosucrose
Formule: C₁₁H₂₀O₁₀
MW: 312,27 g/mol
Numéro CAS: 512-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +57.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité