Xylobiose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-O-beta-D-Xylopyranosyl-D-xylose
X0067-100MG X0067-1G
TCIAX0067-100MGEA 120 EUR InStock
TCIAX0067-100MG TCIAX0067-1G
Xylobiose ≥98.0% (par HPLC)
Xylobiose
Formule: C₁₀H₁₈O₉
MW: 282,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135984
Numéro CAS: 6860-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001e8e99e51b8b83bd805fb59afa83b78670196b&vid=001e8e99e51b8b83bd805fb59afa83b78670196b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=10、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité