p-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1,4-Phenylenebis(methylene))diphosphonic acid
X0074-1G X0074-5G
TCIAX0074-1GEA 102 EUR InStock
TCIAX0074-1G TCIAX0074-5G
p-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
p-Xylylenediphosphonic acid
Formule: C₈H₁₂O₆P₂
MW: 266,13 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD05663703
Numéro CAS: 4546-06-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e1cffe0491316728a576b155a384857b733372b&vid=0e1cffe0491316728a576b155a384857b733372b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité