m-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
X0076-200MG X0076-1G
TCIAX0076-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAX0076-200MG TCIAX0076-1G
m-Xylylenediphosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
m-Xylylenediphosphonic acid
Formule: C₈H₁₂O₆P₂
MW: 266,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200402
Numéro CAS: 144052-40-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e37d211d02f1b3cde231c79e3730c37ac767f42&vid=9e37d211d02f1b3cde231c79e3730c37ac767f42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité