Xipamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide
X0079-250MG X0079-50MG
TCIAX0079-250MGEA 165 EUR InStock
TCIAX0079-250MG TCIAX0079-50MG
Xipamide ≥98.0% (par HPLC)
Xipamide
Formule: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
MW: 354,81 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865927
Numéro CAS: 14293-44-8
EINECS: 238-216-4
Merck Index: 14,10079
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité