Yohimbine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Y0002-25G Y0002-5G
TCIAY0002-25GEA 317 EUR InStock
TCIAY0002-25G TCIAY0002-5G
Yohimbine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Yohimbine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00012674
Numéro CAS: 65-19-0
EINECS: 200-600-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10102
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +100 to +105 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité