Ytterbium (III) oxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
Y0008-5G Y0008-25G
TCIAY0008-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAY0008-5G TCIAY0008-25G
Ytterbium (III) oxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ytterbium (III) oxyde
Formule: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011290
Numéro CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Merck Index: 14,10105
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdd20403a6dfb8c94b600a38cb4fe3e72f8e53e&vid=ffdd20403a6dfb8c94b600a38cb4fe3e72f8e53e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité