Ytterbium(III) isopropoxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ytterbium(III) i-propoxide
Y0010-200MG Y0010-1G
TCIAY0010-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAY0010-200MG TCIAY0010-1G
Ytterbium(III) isopropoxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ytterbium(III) isopropoxide
Formule: C₉H₂₁O₃Yb
MW: 350,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145532
Numéro CAS: 6742-69-4
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72408616bc336c17a43241920f02793104fadf3&vid=1df27f6aa783a310a2e9b7f8b5b1c5ae53aa7821&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité