Zein (de maïs)
Fournisseur: TCI
Z0001-25G Z0001-100G
TCIAZ0001-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAZ0001-25G TCIAZ0001-100G
Zein (de maïs)
Zein
Numéro MDL: MFCD00062414
Numéro CAS: 9010-66-6
EINECS: 232-722-9
Merck Index: 14,10119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Total Nitrogen 13.0 to 16.0 %
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité