Zebularine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Z0022-1G Z0022-200MG
TCIAZ0022-1GEA 202 EUR InStock
TCIAZ0022-1G TCIAZ0022-200MG
Zebularine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zebularine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973699
Numéro CAS: 3690-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4427bbc1813ab54e5854619cb2ec740a6ecda1f&vid=b4427bbc1813ab54e5854619cb2ec740a6ecda1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +156 ~ +166 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité