Zolmitriptan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone
Z0024-200MG Z0024-1G
TCIAZ0024-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAZ0024-200MG TCIAZ0024-1G
Zolmitriptan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zolmitriptan
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂
MW: 287,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871503
Numéro CAS: 139264-17-8
Merck Index: 14,10189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc4d4b78acd1cf933cd42cdf7ae201118c3618b&vid=9bc4d4b78acd1cf933cd42cdf7ae201118c3618b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité