Zonisamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
Z0026-200MG Z0026-1G
TCIAZ0026-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAZ0026-200MG TCIAZ0026-1G
Zonisamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Zonisamide
Formule: C₈H₈N₂O₃S
MW: 212,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865316
Numéro CAS: 68291-97-4
Merck Index: 14,10192
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051c83777afa5b1791b27dea716c4bdc73f1ced5&vid=051c83777afa5b1791b27dea716c4bdc73f1ced5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité