Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Zinc bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Zinc(II) Salt, Zinc(II) Triflimide
Z0027-1G Z0027-5G
TCIAZ0027-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAZ0027-1G TCIAZ0027-5G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn
MW: 625,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621474
Numéro CAS: 168106-25-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd3ea022945e4f8d4aa085f92cf8b6405de8372&vid=ecd3ea022945e4f8d4aa085f92cf8b6405de8372&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité