Zinc(II) trifluoromethanesulphinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Zinc trifluoromethanesulphinate, Baran trifluoromethylation reagent, Zinc(II) bis(trifluoromethanesulphinate)
Z0028-1G Z0028-5G
TCIAZ0028-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAZ0028-1G TCIAZ0028-5G
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate
Formule: C₂F₆O₄S₂Zn
MW: 331,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25978123
Numéro CAS: 39971-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f2b541b13dd9a15780fed3d22a2632060060e3&vid=21f2b541b13dd9a15780fed3d22a2632060060e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité