Zoledronic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-2-(1-imidazolyl)ethane-1,1-diphosphonic acid monohydrate, Reclast, Zoledronate monohydrate, ZOL 446 monohydrate, NDC-zoledronate monohydrate, CGP42446A monohydrate, (1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl)diphosphonic acid monohydrate, (1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl)diphosphonic acid hydrate, Zometa
Z0031-1G Z0031-5G
TCIAZ0031-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAZ0031-1G TCIAZ0031-5G
Zoledronic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zoledronic acid monohydrate
Formule: C₅H₁₂N₂O₈P₂
MW: 290,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867791
Numéro CAS: 165800-06-6
Merck Index: 14,10187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=513ccac0742f87c64a6816750921ea48a27009f5&vid=513ccac0742f87c64a6816750921ea48a27009f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.5 to 8.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité