Ziprasidone hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride
Z0032-50MG Z0032-250MG
TCIAZ0032-50MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAZ0032-50MG TCIAZ0032-250MG
Ziprasidone hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Formule: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
MW: 449,39 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00921885
Numéro CAS: 138982-67-9
Merck Index: 14,10171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8445912cfaddbaef804c3b96b7175a8e95c4dee&vid=e8445912cfaddbaef804c3b96b7175a8e95c4dee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.7 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité