Zinc 2-Mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercaptobenzothiazolezincsalt, 2-Mercaptobenzothiazole Zinc Salt, Zinc 2-Benzothiazolethiolate
Z0033-25G Z0033-500G
TCIAZ0033-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAZ0033-25G TCIAZ0033-500G
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₁₄H₈N₂S₄Zn
MW: 397,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072234
Numéro CAS: 155-04-4
EINECS: 205-840-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b63901871f7f51eda5b0c39f1572eb3831c5c3&vid=45b63901871f7f51eda5b0c39f1572eb3831c5c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité