Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAZ0037-500MGEA 273 EUR InStock
TCIAZ0037-500MG
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Formule: C₃₂H₁₆N₈Zn
MW: 577,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041955
Numéro CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 225000 (DMF, 667 to 670nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité