Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Fournisseur: TCI
Danger
Z0039-25ML Z0039-500ML
TCIAZ0039-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAZ0039-25ML TCIAZ0039-500ML
Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Zinc naphthenate
Formule: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
MW: 319,71 g/mol
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00147699
Numéro CAS: 12001-85-3
EINECS: 234-409-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown clear liquid
Zinc 7.5 to 8.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité