Zofenopril Calcium ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Calcium (2S,4S)-1-((S)-3-(benzoylthio)-2-methylpropanoyl)-4-(phenylthio)pyrrolidine-2-carboxylate, (4S)-1-[(2S)-3-(Benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-L-proline Calcium salt
Z0041-25MG Z0041-100MG
TCIAZ0041-25MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAZ0041-25MG TCIAZ0041-100MG
Zofenopril Calcium ≥97.0% (par HPLC)
Zofenopril Calcium
Formule: C₄₄H₄₄CaN₂O₈S₄
MW: 897,17 g/mol
Point de fusion: 246°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704648
Numéro CAS: 81938-43-4
Merck Index: 14,10186
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité