3-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51144.06 H51144.22
H51144.06EA 30.9 EUR InStock
H51144.06 H51144.22
3-Chloro-2-fluoroaniline ≥97%
3-Chloro-2-fluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 2106-04-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.564
Odour: Characteristic
Boiling Point: 214°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069415
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 214 °C
Densité: 1.324
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069415
Numéro CAS: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité