3-Chloro-2-fluorophénol
005665-1G 005665-5G
FLUO005665-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005665-1G FLUO005665-5G
3-Chloro-2-fluorophénol
3-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631572
Numéro CAS: 2613-22-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité