2-Chloro-6-fluorophénol
Danger
005664-5G 005664-1G
FLUO005664-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005664-5G FLUO005664-1G
2-Chloro-6-fluorophénol
2-Chloro-6-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD01631574
Numéro CAS: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité