3-Chloro-5-fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26195.03 H26195.06
H26195.03EA 85.3 EUR InStock
H26195.03 H26195.06
3-Chloro-5-fluorophénol ≥98%
3-Chloro-5-fluorophénol
Purity: 98% CAS No.: 202982-70-5 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Refractive Index: 1.537
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042212
Numéro CAS: 202982-70-5
EINECS: None
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité