3-Chloro-5-fluorophénol
013283-1G 013283-5G
FLUO013283-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013283-1G FLUO013283-5G
3-Chloro-5-fluorophénol
3-Chloro-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042212
Numéro CAS: 202982-70-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité