2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10742.14 A10742.06 A10742.22
A10742.14EA 178 EUR InStock
A10742.14 A10742.06 A10742.22
2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
2-Chloro-4-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 42016-93-3 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 2081106 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025298
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025298
Numéro CAS: 42016-93-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité